1,2,4,5-Tetrafluorbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A17815.06 A17815.14
A17815.06EA 859 DKK
A17815.06 A17815.14
1,2,4,5-Tetrafluorbenzen ≥99%
1,2,4,5-Tetrafluorbenzen
Purity: 99% CAS No.: 327-54-8 Molecular Formula: C6H2F4 Formula Weight: 150.07 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.4070 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 90° Beilstein Reference: 1909052 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000307
Formel: C₆H₂F₄
Kogepunkt: 90 °C
Smeltepunkt: 3…5 °C
Massefylde: 1,430
Flammepunkt: 16 °C (60 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000307
CAS-nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN nummer: 2387
ADR: 3,II