Magnetiske omrørerstave, trekantede
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
780 781 782 783
KART780EA 57.5 DKK
KART780 KART781 KART782 KART783
Magnetiske omrørerstave, trekantede
Omrørere Omrøremagneter
PTFE coated, triangular magnetic stirring bars.
  • Scraping action ideal for dissolving solids and mixing sediments
  • Angled surfaces create high turbulence even at low speeds
  • Suitable for food stuff