2,5-Dichlorthiophenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98%
CAS No.: 5858-18-4
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Flash Point:
Formel:
C₆H₄Cl₂S Kogepunkt: 112…116 °C (50 mmHg) Smeltepunkt: 22…25 °C Massefylde: 1,415 g/cm³ (30 °C) Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004831 CAS-nummer: 5858-18-4 EINECS: 227-486-9 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |