2,4,6-Trichlorphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
139481000 139485000
ACRO139481000EA 378 DKK
ACRO139481000 ACRO139485000
2,4,6-Trichlorphenol 98%
2,4,6-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molekylvægt: 197.45 g/mol
Kogepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 64…68 °C
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002172
CAS-nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN nummer: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09773
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥97.5 %