4-Chlorphenol 99
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Chlorophenol
A15602.30 A15602.0B A15602.22
A15602.30EA 915 DKK
A15602.30 A15602.0B A15602.22
4-Chlorphenol 99
4-Chlorphenol
Purity: 99% CAS No.: 106-48-9 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 217-220° Beilstein Reference: 507004 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002318
Formel: C₆H₅ClO
Molekylvægt: 128.56 g/mol
Kogepunkt: 217…220 °C
Smeltepunkt: 39…43 °C
Massefylde: 1.306
Flammepunkt: 115 °C (239 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002318
CAS-nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN nummer: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173