4-Chlorphenol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 245 DKK
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-Chlorphenol 99+%
4-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Kogepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 41…45 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002318
CAS-nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN nummer: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %