3-Chlorphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13671.18
A13671.22
A13671.30
A13671.18EA
953
DKK
A13671.18
A13671.22
A13671.30
3-Chlorphenol 98%
3-Chlorphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 108-43-0
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5660
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 1634401
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002256
Formel:
C₆H₅ClO Molekylvægt: 128.56 g/mol Kogepunkt: 214 °C Smeltepunkt: 30…34 °C Massefylde: 1.245 Flammepunkt: 120 °C (248 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002256 CAS-nummer: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 UN nummer: 2020 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,02173 |