3-Chlorphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
109810250 109811000 109810050 109810010
ACRO109810250EA 279 DKK
ACRO109810250 ACRO109811000 ACRO109810050 ACRO109810010
3-Chlorphenol 99%
3-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molekylvægt: 128.56 g/mol
Kogepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Massefylde: 1.218 g/cm³
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002256
CAS-nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN nummer: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm