2-Chlorphenol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02253.0100
8.02253.0500
8.02253.2500
8.02253.9030
8.02253.0100EA
242
DKK
8.02253.0100
8.02253.0500
8.02253.2500
8.02253.9030
2-Chlorphenol til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenol
Formel:
C₆H₅ClO Kogepunkt: 175 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 9 °C Massefylde: 1,25 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002159 CAS-nummer: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN nummer: 2021 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02173 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 28.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 7 °C |
Molar Mass | 128.55 g/mol |
Boiling Point | 174 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13.3 hPa (50 °C) |
Flash Point | 63.9 °C |
Refractive Index | 1.5579 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.26 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 550 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |