2-Chlorphenol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 276 DKK
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Chlorphenol 98+%
2-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molekylvægt: 128.56 g/mol
Kogepunkt: 173…175 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 1.262 g/cm³
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002159
CAS-nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN nummer: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %