2,4-Dichlorphenol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 213 DKK
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Dichlorphenol til syntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Kogepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40…41 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002169
CAS-nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN nummer: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C