2,4-Dichlorphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
147720050 147721000 147725000
ACRO147720050EA 174 DKK
ACRO147720050 ACRO147721000 ACRO147725000
2,4-Dichlorphenol 99%
2,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molekylvægt: 163 g/mol
Kogepunkt: 210
Smeltepunkt: 41…44 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002169
CAS-nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN nummer: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol)