2,6-Dichlorphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 3290 DKK
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Dichlorphenol 99%
2,6-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Kogepunkt: ∼219 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 65…68 °C
Massefylde: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002176
CAS-nummer: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN nummer: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %