Vævsindstøbningskassetter, Mega Type
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 3510 DKK
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Vævsindstøbningskassetter, Mega Type
Histologikassetter Kassetter til vævsforarbejdning
Materiale: POM. Vævsindstøbningskassetter Mega Type til prøver med store mål. Mål: 28×40×13,6 mm