Vævsindstøbningskassetter, UNI, type
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2921-03 2921-04 2921-06 2921-12 2921-13 2921-10
631-9610EA 846 DKK
631-9610 631-9611 631-9613 631-9614 631-9615 KART2921-10
Vævsindstøbningskassetter, UNI, type
Histologikassetter Kassetter til vævsforarbejdning
Vævsindstøbningskassetter til paraffininklusioner, universaltype, leveres med klemme på kapsellåg, som let kan fjernes. De fås i fire forskellige farver. Mål: 28×40×6,8 mm.