2,3-Dichlorphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22943.14 B22943.22 B22943.36
B22943.14EA 304 DKK
B22943.14 B22943.22 B22943.36
2,3-Dichlorphenol ≥98%
2,3-Dichlorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 576-24-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 2043615 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002160
Formel: C₆H₄Cl₂O
Kogepunkt: 206 °C
Smeltepunkt: 57…60 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 115 °C (239 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002160
CAS-nummer: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN nummer: 2020
ADR: 6.1,III