2,5-Dichloranisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L13497.06 L13497.14
L13497.06EA 486 DKK
L13497.06 L13497.14
2,5-Dichloranisol ≥98%
2,5-Dichloranisol
Purity: 98% CAS No.: 1984-58-3 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 128-132°/3.5mm MDL No.: MFCD00061123
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kogepunkt: 128…132 °C (3,5 mmHg)
Smeltepunkt: 24 °C
Massefylde: 1,330
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061123
CAS-nummer: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6