2,4-Dichloranisol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
B20042.06 B20042.14 B20042.22
B20042.06EA 505 DKK
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dichloranisol ≥99%
2,4-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kogepunkt: 125 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 24…27 °C
Massefylde: 1,288
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044772
CAS-nummer: 553-82-2
EINECS: 209-051-5