1-Chlor-3,4-dinitrobenzen tech. 90%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22773.18
B22773.22
B22773.30
B22773.18EA
495
DKK
B22773.18
B22773.22
B22773.30
1-Chlor-3,4-dinitrobenzen tech. 90%, Technical Grade
1-Chlor-3,4-dinitrobenzen
Purity: 90%
CAS No.: 610-40-2
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point:
Formel:
C₆H₃ClN₂O₄ Kogepunkt: 14…16 °C (4 mmHg) Smeltepunkt: ∼20…25 °C Massefylde: 1,687 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007212 CAS-nummer: 610-40-2 EINECS: 210-223-7 UN nummer: 1577 ADR: 6.1,II |