1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 336 DKK
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 99%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Kogepunkt: 315 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…53 °C
Massefylde: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007075
CAS-nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN nummer: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %