1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12262.06
A12262.14
A12262.22
A12262.06EA
295
DKK
A12262.06
A12262.14
A12262.22
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzen ≥98%
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 18708-70-8
Molecular Formula: C6H2Cl3NO2
Formula Weight: 226.45
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 2213282
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014690
Formel:
C₆H₂Cl₃NO₂ Smeltepunkt: 68…73 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014690 CAS-nummer: 18708-70-8 EINECS: 242-518-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |