1-Chlor-3-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Chloronitrobenzene
B23423.18
B23423.30
B23423.18EA
374
DKK
B23423.18
B23423.30
1-Chlor-3-nitrobenzen ≥98%
1-Chlor-3-nitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 121-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 124°(255°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 1907947
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007202
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Kogepunkt: 235…236 °C Smeltepunkt: 43…47 °C Massefylde: 1,34 Flammepunkt: 124 °C (255 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007202 CAS-nummer: 121-73-3 EINECS: 204-496-1 UN nummer: 1578 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2151 |