1-Chlor-2-nitrobenzen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
109620010 109621000
ACRO109620010EA 573 DKK
ACRO109620010 ACRO109621000
1-Chlor-2-nitrobenzen 99+%
1-Chlor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₄ClNO₂
Kogepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 1,348 g/cm³
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007061
CAS-nummer: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN nummer: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %