1,4-Dichlor-2-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11896.0E
A11896.22
A11896.36
A11896.0EEA
2520
DKK
A11896.0E
A11896.22
A11896.36
1,4-Dichlor-2-nitrobenzen ≥98%
1,4-Dichlor-2-nitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 89-61-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 266-269°
Beilstein Reference: 778109
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007074
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Kogepunkt: 266…269 °C Smeltepunkt: 53…57 °C Massefylde: 1,6 Flammepunkt: 125 °C (257 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007074 CAS-nummer: 89-61-2 EINECS: 201-923-3 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |