2,4-Dichlor-5-isopropoxyanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L18371.06 L18371.03
L18371.06EA 3100 DKK
L18371.06 L18371.03
2,4-Dichlor-5-isopropoxyanilin ≥98%
2,4-Dichlor-5-isopropoxyanilin
Purity: 98% CAS No.: 41200-96-8 Molecular Formula: C9H11Cl2NO Formula Weight: 220.11 Melting Point: 40-44° Boiling Point: 110-112°/0.2mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00974411
Formel: C₉H₁₁Cl₂NO
Kogepunkt: 110…112 °C (0,2 mmHg)
Smeltepunkt: 40…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974411
CAS-nummer: 41200-96-8
EINECS: 255-258-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III