4-Chlor-2-nitroanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18143.0B A18143.0I A18143.30
A18143.0BEA 5480 DKK
A18143.0B A18143.0I A18143.30
4-Chlor-2-nitroanilin ≥98%
4-Chlor-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 89-63-4 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 191°(375°F) Odour: Weak, characteristic Beilstein Reference: 512436 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007836
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
Massefylde: 1.37
Flammepunkt: 191 °C (375 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007836
CAS-nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN nummer: 2237
ADR: 6.1 III