5-Chlor-2-nitroanilin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1139-25G C1139-250G
TCIAC1139-25GEA 222 DKK
TCIAC1139-25G TCIAC1139-250G
5-Chlor-2-nitroanilin ≥99.0% (by GC)
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Kogepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007776
CAS-nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN nummer: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468c6b6d24b59ad53cb1849896dea97767e105aa&vid=18c48717a2281889dba347d36c9d79cea64a3dec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 127.0 to 129.0 deg-C