2-Chlor-4-nitroanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16586.0B A16586.0I A16586.30
A16586.0BEA 1660 DKK
A16586.0B A16586.0I A16586.30
2-Chlor-4-nitroanilin ≥98%
2-Chlor-4-nitroanilin
Purity: 98+% CAS No.: 121-87-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 320° dec. Beilstein Reference: 638657 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007665
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Kogepunkt: 320 °C (dec.)
Smeltepunkt: 106…109 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 193 °C (379 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007665
CAS-nummer: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
UN nummer: 2237
ADR: 6.1 III