2,6-Dichlor-4-nitroanilin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
B24283.14 B24283.22 B24283.36
B24283.14EA 287 DKK
B24283.14 B24283.22 B24283.36
2,6-Dichlor-4-nitroanilin 95%
2,6-Dichlor-4-nitroanilin
Purity: 95% CAS No.: 99-30-9 Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 Formula Weight: 207.02 Odour: Recognizable Melting Point: 185-192° Boiling Point: 130°/2mm Beilstein Reference: 1459581 MDL No.: MFCD00007677
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molekylvægt: 207.02 g/mol
Kogepunkt: 130 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 185…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007677
CAS-nummer: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
UN nummer: 2237
ADR: 6.1 III