4-Chloranilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
108590010 108590050 108591000 108595000
ACRO108590010EA 843 DKK
ACRO108590010 ACRO108590050 ACRO108591000 ACRO108595000
4-Chloranilin 98%
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 68…72 °C
Massefylde: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007835
CAS-nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN nummer: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to brown to purple Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %