3-Chloranilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
108580050 108581000 108585000
ACRO108580050EA 208 DKK
ACRO108580050 ACRO108581000 ACRO108585000
3-Chloranilin 99%
3-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 230,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³
Flammepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5927 to 1.5947 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %