3,5-Dichloranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
A13922.0BEA
4630
DKK
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
3,5-Dichloranilin ≥98%
3,5-Dichloranilin
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molekylvægt: 162.02 g/mol Kogepunkt: 259…260 °C (741 mmHg) Smeltepunkt: 49…53 °C Massefylde: 1.58 Flammepunkt: 133 °C (271 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007774 CAS-nummer: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN nummer: 3442 ADR: 6.1 II |