3,4-Dichloranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
A15199.0EEA 2460 DKK
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
3,4-Dichloranilin ≥98%
3,4-Dichloranilin
Purity: 98% CAS No.: 95-76-1 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 70-73° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 636837 Merck Reference: 14,3054 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007768
Formel: C₆H₅Cl₂N
Kogepunkt: 272 °C
Smeltepunkt: 70…73 °C
Massefylde: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 135 °C (275 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007768
CAS-nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN nummer: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3054