2-Chloranilin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
108570010 108572500 108570050
ACRO108570010EA 733 DKK
ACRO108570010 ACRO108572500 ACRO108570050
2-Chloranilin 98+%
2-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 209 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007656
CAS-nummer: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %