2,5-Dichloranilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11151.0E A11151.30 A11151.36
A11151.0EEA 3190 DKK
A11151.0E A11151.30 A11151.36
2,5-Dichloranilin ≥99%
2,5-Dichloranilin
Purity: 99% CAS No.: 95-82-9 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 139°(282°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 250-251° Beilstein Reference: 1447438 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007667
Formel: C₆H₅Cl₂N
Kogepunkt: 250…251 °C
Smeltepunkt: 48…52 °C
Massefylde: 1,54
Flammepunkt: 139 °C (282 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007667
CAS-nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN nummer: 3442
ADR: 6.1,II