2,4-Dichloranilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10518.0E
A10518.22
A10518.30
A10518.36
A10518.0EEA
5170
DKK
A10518.0E
A10518.22
A10518.30
A10518.36
2,4-Dichloranilin ≥99%
2,4-Dichloranilin
Purity: 99%
CAS No.: 554-00-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 386422
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007661
Formel:
C₆H₅Cl₂N Kogepunkt: 242 °C Smeltepunkt: 59…63 °C Massefylde: 1,567 Flammepunkt: 149 °C (300 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007661 CAS-nummer: 554-00-7 EINECS: 209-057-8 UN nummer: 3442 ADR: 6.1,II |