2,4-Dichloranilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 2020 DKK
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dichloranilin 98%
2,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Kogepunkt: 242 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 59…63 °C
Massefylde: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007661
CAS-nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN nummer: 3442
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %