4-Chlor-2-iodanilin 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25457.14 B25457.06
B25457.14EA 4550 DKK
B25457.14 B25457.06
4-Chlor-2-iodanilin 98
4-Chlor-2-iodanilin
Purity: 98% CAS No.: 63069-48-7 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Flash Point: 110(230°F) Melting Point: 41-44° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01863737
Formel: C₆H₅ClIN
Molekylvægt: 253.47 g/mol
Smeltepunkt: 41…44 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863737
CAS-nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III