1-Chlor-4-iodbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13459.14 A13459.22 A13459.36
A13459.14EA 522 DKK
A13459.14 A13459.22 A13459.36
1-Chlor-4-iodbenzen ≥99%
1-Chlor-4-iodbenzen
Purity: 99% CAS No.: 637-87-6 Molecular Formula: C6H4ClI Formula Weight: 238.46 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 226-227° Beilstein Reference: 1634414 MDL No.: MFCD00001053
Formel: C₆H₄ClI
Molekylvægt: 238.45 g/mol
Kogepunkt: 226…227 °C
Smeltepunkt: 52…56 °C
Massefylde: 1.886 g/cm³ (57 °C)
Flammepunkt: 108 °C (226 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001053
CAS-nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5