1-Chlor-4-iodbenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
146480250 146481000
ACRO146480250EA 396 DKK
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Chlor-4-iodbenzen 99%
1-Chlor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₄ClI
Kogepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52…55 °C
Massefylde: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001053
CAS-nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm