1-Chlor-3-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloroiodobenzene
A15567.06 A15567.14 A15567.22
A15567.06EA 513 DKK
A15567.06 A15567.14 A15567.22
1-Chlor-3-iodbenzen ≥98%
1-Chlor-3-iodbenzen
Purity: 98% CAS No.: 625-99-0 Molecular Formula: C6H4ClI Formula Weight: 238.46 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.6310 Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 1904539 MDL No.: MFCD00001046
Formel: C₆H₄ClI
Molekylvægt: 238.45 g/mol
Kogepunkt: 228 °C
Smeltepunkt: 54.5
Massefylde: 1.927
Flammepunkt: 102 °C (216 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001046
CAS-nummer: 625-99-0
EINECS: 210-920-6