2-Chlor-1-iodbenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
249460050 249460500
ACRO249460050EA 235 DKK
ACRO249460050 ACRO249460500
2-Chlor-1-iodbenzen 99%
2-Chlor-1-iodbenzen
Formel: C₆H₄ClI
Kogepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1 °C
Massefylde: 1,95 g/cm³
Flammepunkt: 111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001033
CAS-nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %