1,3-Dichlor-5-iodbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dichloroiodobenzene
A13192.06 A13192.14 A13192.22
A13192.06EA 527 DKK
A13192.06 A13192.14 A13192.22
1,3-Dichlor-5-iodbenzen ≥99%
1,3-Dichlor-5-iodbenzen
Purity: 99% CAS No.: 3032-81-3 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 127°/20mm MDL No.: MFCD00001047
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molekylvægt: 272.9 g/mol
Kogepunkt: 127 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 55…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001047
CAS-nummer: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3