3-Chlor-4-fluorphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14382.06 A14382.14
A14382.06EA 348 DKK
A14382.06 A14382.14
3-Chlor-4-fluorphenol ≥97%
3-Chlor-4-fluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 2613-23-2 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 103-104°/11mm Beilstein Reference: 3236443 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002257
Formel: C₆H₄ClFO
Molekylvægt: 146.55 g/mol
Kogepunkt: 103…104 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 38…43 °C
Flammepunkt: 108 °C (226 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002257
CAS-nummer: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 III