2,6-Dichlor-4-Fluorphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16193.06
A16193.22
A16193.06EA
463
DKK
A16193.06
A16193.22
2,6-Dichlor-4-Fluorphenol ≥98%
2,6-Dichlor-4-Fluorphenol
Purity: 98%
CAS No.: 392-71-2
Molecular Formula: C6H3Cl2FO
Formula Weight: 180.99
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 142°/100mm
Beilstein Reference: 2046856
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010675
Formel:
C₆H₃Cl₂FO Molekylvægt: 180.99 g/mol Kogepunkt: 142 °C (100 mmHg) Smeltepunkt: 47…51 °C Flammepunkt: 103 °C (217 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010675 CAS-nummer: 392-71-2 UN nummer: 3261 ADR: 8 III |