4-Chlor-2-Fluoranilin 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16131.14
A16131.22
A16131.14EA
969
DKK
A16131.14
A16131.22
4-Chlor-2-Fluoranilin 98
4-Chlor-2-Fluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 57946-56-2
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 92°/2mm
Beilstein Reference: 1934804
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010625
Formel:
C₆H₅ClFN Molekylvægt: 145.56 g/mol Kogepunkt: 92 °C (2 mmHg) Massefylde: 1.311 Flammepunkt: 99 °C (210 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010625 CAS-nummer: 57946-56-2 EINECS: 261-034-1 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |