5-Chlor-2-Fluoranilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20951.09 B20951.18
B20951.09EA 624 DKK
B20951.09 B20951.18
5-Chlor-2-Fluoranilin ≥97%
5-Chlor-2-Fluoranilin
Purity: 97% CAS No.: 2106-05-0 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5600 Odour: Characteristic Boiling Point: 102-105°/20mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00069416
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 102…105 °C (20 mmHg)
Massefylde: 1.30
Flammepunkt: 103 °C (217 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069416
CAS-nummer: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III