3-Chlor-4-fluoranilin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18752.0025 8.18752.0100
8.18752.0025EA 560 DKK
8.18752.0025 8.18752.0100
3-Chlor-4-fluoranilin for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 230
Smeltepunkt: 41…44 °C
Massefylde: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007767
CAS-nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 145.56 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Density 1.59 g/cm3
pH 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)