3-Chlor-4-fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11858.14 A11858.22 A11858.36
A11858.14EA 339 DKK
A11858.14 A11858.22 A11858.36
3-Chlor-4-fluoranilin ≥98%
3-Chlor-4-fluoranilin
Purity: 98+% CAS No.: 367-21-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 149°(300°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 227-230° Beilstein Reference: 1562786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007767
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 227…230 °C
Smeltepunkt: 44…47 °C
Massefylde: 1.420
Flammepunkt: 149 °C (300 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007767
CAS-nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III