3-Chlor-4-fluoranilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
211530250
211531000
ACRO211530250EA
241
DKK
ACRO211530250
ACRO211531000
3-Chlor-4-fluoranilin 98%
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molekylvægt: 145.56 g/mol Kogepunkt: 230 Smeltepunkt: 42…47 °C Flammepunkt: 149 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007767 CAS-nummer: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |